5.00505
CRM1 Inhibitor IV, KPT-251
Sinonimo/i:
CRM1 Inhibitor IV, KPT-251, KPT251, (Z)-2-(2-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl)vinyl)-1,3,4-oxadiazole, Exportin 1 Inhibitor IV, Chromosome Region Maintenance 1 Protein Inhibitor IV, CRM1 Inhibitor IV, XPO1 Inhibitor IV
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
XPO1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lapalombella, R., et al. 2012. Blood.120, 4621.
WGK 3