500105
Oxytetracycline, Hydrochloride
An antimicrobial agent. A member of the tetracycline family that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit.
Sinonimo/i:
Oxytetracycline, Hydrochloride, OTC
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D -190 to -200°, c = 1 in 0.1 M HCl (anhydrous basis)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25-26,28,31-33H,23H2,1-3H3;1H/b20-11-;/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
IZRXCFCWDMSBQY-NXURVHCDSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2