4.90087
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
76 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3