487952
NOC-7
A nitric oxide (NO) donor similar to NOC-5 but with a much shorter half-life of NO release.
Sinonimo/i:
NOC-7, 3-(2-Hydroxy-1-methyl-2-nitrosohydrazino)-N-methyl-1-propanamine
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
0.1 M NaOH: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C5H14N4O2/c1-6-4-3-5-8(2)9(11)7-10/h6,11H,3-5H2,1-2H3
AXAGAUVQMYPYHM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A nitric oxide (NO) donor
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem.58, 1472.
WGK 3