48-623MAG
MILLIPLEX® Phospho/Total STAT3 Magnetic Bead 2-Plex Kit - Cell Signaling Multiplex Assay
Sinonimo/i:
2-Plex Phospho/Total Kit, Cell Signaling STAT3 Kit, STAT3 Bead Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human, mouse
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Contenuto correlato
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.