Documenti
46-713MAG
Millipore
MAPmate con microsfere magnetiche MILLIPLEX® MAP ß-Tubulin Total per studi di segnalazione cellulare single plex o multiplex
Sinonimo/i:
Cell Signaling MAPmate, Magnetic Bead MAPmate, ß-Tubulin Magnetic Bead Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Compatibilità
configured for Single Plex
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Descrizione generale
La coppia di MAPmate con microsfere magnetiche MILLIPLEX MAP Total ß-tubulin viene impiegata con il kit MILLIPLEX MAP, comprendente tampone e reagenti di rivelazione per studi di segnalazione cellulare, per individuare la presenza della ß-tubulina in lisati cellulari utilizzando un sistema Luminex® 100 IS, 200 o HTS. È possibile ordinare le coppie di MAPmate singolarmente e poi combinarle per analisi multiplex simultanee di eventi cellulari. Il kit del tampone e reagenti di rivelazione MILLIPLEX MAP per studi di segnalazione cellulare va ordinato separatamente; comprende una serie di reagenti necessari per tutti i saggi con MAPmate. Questo saggio di rivelazione costituisce un'alternativa rapida e pratica alle procedure di Western blotting e immunoprecipitazione. Ogni kit contiene reagenti in quantità sufficiente per 100 saggi individuali. Il lisato di cellule HeLa MILLIPLEX MAP non stimolate incluso nel kit di tampone e reagenti di rivelazione MILLIPLEX MAP per studi di segnalazione cellulare può essere utilizzato come controllo non stimolato per questo target analitico.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Segnalazione cellulare
I kit MAPmate single-plex consentono di progettare i propri pannelli per gli studi di segnalazione cellulare. L′analita di questo kit è la β-tubulina.
Utilizzato per rivelare/quantificare: β-tubulina
Componenti
β
β
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MAPMATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.