481486
NF-κB SN50M, Cell-Permeable Inactive Control Peptide
An inactive control for SN50 peptide.
Sinonimo/i:
NF-κB SN50M, Cell-Permeable Inactive Control Peptide, (AAVALLPAVLLALLAPVQRNGQKLMP)
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
an inactive control for SN50 peptide
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1