475863
MK2a Inhibitor
The MK2a Inhibitor, also referenced under CAS 41179-33-3, controls the biological activity of MK2a. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
MK2a Inhibitor, Mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2a Inhibitor, 4-(2ʹ-Fluorobiphenyl-4-yl)-N-(4-hydroxyphenyl)-butyramide, CMPD1, MAPKAPK2a Inhibitor
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H20FNO2/c23-21-6-2-1-5-20(21)17-10-8-16(9-11-17)4-3-7-22(26)24-18-12-14-19(25)15-13-18/h1-2,5-6,8-15,25H,3-4,7H2,(H,24,26)
ODYAQBDIXCVKAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mk2α
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lukas, S.M., et al. 2004. Biochemistry43, 9950.
WGK 1