Documenti
SAB4700970
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-alphaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-01
Sinonimo/i:
TUBA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TU-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB2A(7280)
Descrizione generale
The antibody TU-01 recognizes the defined epitope (aa 65-97) on N-terminal structural domain of alpha-tubulin.
Immunogeno
Fraction of tubulin purified from porcine brain by two cycles of polymerization - depolymerization.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.