459618
Okadaic Acid potassium salt
≥95% (HPLC), solid, protein phosphatase 2A and protein phosphatase 1 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Okadaic Acid, Potassium Salt
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Okadaic Acid, Potassium Salt, Water-soluble analog of Okadaic Acid. Inhibits protein phosphatases 1 and 2A.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C44H68O13.K/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42;/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49);/q;+1/p-1
UXRQUXBFVICHQJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PP1, PP2
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differ.5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Nomura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, Y., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3