Documenti fondamentali
444219-M
Millipore
MMP-1 Substrate III, Fluorogenic
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1.
Sinonimo/i:
MMP-1 Substrate III, Fluorogenic
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H72N14O12S
Peso molecolare:
1105.27
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥94% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
50% acetic acid: soluble
Fluorescenza
λex ~365 nm
λem ~450 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1. Has a better kcat/Km value than the MMP Substrate (Cat. No. 444207).
Quenched fluorescence substrate for MMP-1 (excitation maximum: 365 nm; emission maximum: 450 nm). Has a better kcat/Km value than the MMP-Substrate (Cat. No. 444207).
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Quenched fluorescence substrate for MMP-1
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
DNP-Pro-Cha-Abu-Cys(Me)-His-Ala-Lys(N-Me-Abz)-NH₂[Cha = β-cyclohexylalanyl; Abu = L-α-aminobutyryl; Abz = 2-aminobenzoyl]
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
McGeehan, G.M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 32814.
Green, M., et al. 1992. Medicinal Chemistry Annual Meeting, poster (Abstr. 41).
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1