438185
Lovastatin
Lovastatin, CAS 75330-75-5, is an anti-hypercholesterolemic agent that inhibits the activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase.
Sinonimo/i:
Lovastatin, Mevinolin, MK-803, L-Type Calcium Channel Blocker IV
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Carel, K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30625.
McGuire, T.F., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 27402.
Umetani, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1303, 199.
Xu, X.Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys. 326, 233.
Reusch, J.E.-B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 2036.
Jakobisiak, M., et al. 1991. Proc. Natl. Acad.Sci. USA88, 3628.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Mendola, C.E., and Backer, J.M. 1990. Cell Growth Differ. 1, 499.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.