420144
JNK Inhibitor XIII
The JNK Inhibitor XIII, also referenced under CAS 40045-50-9, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JNK Inhibitor XIII, 5-(5-Nitrothiazol-2-ylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Scegli un formato
CHF 143.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 143.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
ethanol: 4 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[s]1c(nnc1N)Sc2[s]c(cn2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C5H3N5O2S3/c6-3-8-9-5(14-3)15-4-7-1-2(13-4)10(11)12/h1H,(H2,6,8)
NQQBNZBOOHHVQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3