Documenti fondamentali
420134
Sigma-Aldrich
JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable
The JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable, H₂N-YGRKKRRQRRR-RPKRPTTLNLF-NH₂, TAT₃₈₋₄₈ -Truncated Inhibitor based on JNK-Interacting Protein 1
Scegli un formato
2 MG
CHF 276.00
CHF 276.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
CHF 276.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C125H220N52O27
Peso molecolare:
2883.42
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 276.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The non-permeant JNK inhibitor peptide TI-JIP153-163 (Cat. No. 420133) is made cell-permeable with an N-terminal TAT protein transduction domain sequence. Shown to offer neuroprotection in a rat ischemic brain injury model in in vivo.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
JNK
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Arg-Pro-Lys-Arg-Pro-Thr-Thr-Leu-Asn-Leu-Phe-NH₂
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Guan, Q.H., et al. 2006. Neuroscience, 139, 609.
Barr, R.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 36327.
Bogoyevitch, M.A., et al. 2003. Cell. Mol. Biol. Lett.8, 550.
Barr, R.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 10987.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1