411423
Mouse Anti-Human IgA, Secretory (HP6141)
liquid, clone HP6141, Calbiochem®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
HP6141, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG: <0.01%
Human IgE: <0.01%
Human IgM: <0.01%
Human IgA1: <0.01%
Human IgA2: <0.01%
Human secretory IgA: 100%
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Reimer, C.B., et al. 1989. Immunol. Letters21, 209.
WGK 1