407286
Anti-Integrin αv (Ab-1) Mouse mAb (272-17E6)
liquid, clone 272-17E6, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-CD51
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
272-17E6, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see application reference)
Flow Cytometry (2.5 µg/ml, see application reference)
Immunoprecipitation (2.5 µg/ml, see application reference)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Hynes, R.O. 1992. Cell69, 11.
Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell45, 549.
WGK 1