401479
IKK-2 Inhibitor, SC-514
The IKK-2 Inhibitor, SC-514, also referenced under CAS 354812-17-2, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
IKK-2 Inhibitor, SC-514, SC-514
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H8N2OS2/c10-6-3-7(5-1-2-13-4-5)14-8(6)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
IKK-2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kishore, N., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 32861.
WGK 3