401003
(±)-Ibuprofen
A nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that acts as a reversible and competitive inhibitor of cyclooxygenase 1 (COX-1) (IC₅₀ = 4.85 µM).
Sinonimo/i:
(±)-Ibuprofen, [(±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propionic Acid
Scegli un formato
CHF 63.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 63.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 4881
Saggio
≥98% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
COX-1
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Blasko, I., et al. 2001. Neurobiol. Dis.8, 1094.
Ouellet, M., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 14583.
Casper, D., et al. 2000. Neurosci. Lett.289, 201.
Lambat, Z., et al. 2000. Metab. Brain Dis.15, 249.
Lim, G.P., et al. 2000. J. Neurosci.20, 5709.
Ogawa, O., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.408, 137.
Wyss-Coray, T., and Mucke, L. 2000. Nat. Med.6, 973.
Lehmann, J.M., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 3406.
Boneburg, E.M., et al. 1996. J. Clin. Pharmacol.36, 16S.
Mitchell, J.A., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 11693.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1