374825
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin-Free, Sterile-Liquid
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin Free, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
Sinonimo/i:
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin-Free, Sterile-Liquid
Saggio
≥95% (size exclusion chromatography)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Impurezze
≤25 EU/mg Endotoxin
≥1.5 x 10⁻³ copper to protein ratio
≥5 mg/mL Protein
Colore
clear bluish
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 2