371970
HA 1077, Dihydrochloride
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Ca2+ antagonist with anti-vasospastic properties.
Sinonimo/i:
HA 1077, Dihydrochloride, Fasudil, (5-Isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, 2HCl, PKG Inhibitor VII
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N3CCNCCC3)c1c2c(cncc2)ccc1
InChI
1S/C14H17N3O2S/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2
NGOGFTYYXHNFQH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKA
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Swärd, K., et al. 2000. J. Physiol.522, 33.
Takizawa, S., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 250, 431.
Seto, M., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.195, 267.
Shirotani, M., et al. 1991. J. Pharmacol. Exp. Ther.259, 738.
Asano, T., et al. 1990. Eur. J. Pharmacol.190, 365.
Sasaki, Y., and Sasaki, Y. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.171, 1182.
Asano, T., et al. 1989. Br. J. Pharmacol. 98,1091.
WGK 3