371962
H-89, Dihydrochloride
InSolution 10 mM, ≥99%, reversible ATP-competitive inhibitor of protein kinase A
Sinonimo/i:
InSolution H-89, Dihydrochloride, N-[2-(( p-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor III, N-[2-((p-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor III
Scegli un formato
CHF 152.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 152.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKA
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Davies, S.P. et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
de Rooij, J., et al. 1998. Nature.396, 474.
Kawasaki, H., et al. 1998. Science.282, 2275.
Findik, D., et al. 1995. J. Cell. Biochem.57, 12.
Hidaka, H., and Kobayashi, R. 1992. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.32, 377.
Geilen, C.C., et al. 1992. FEBS Lett.309, 381.
Chijiwa, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5267.
Combest, W.L., et al. 1988. J. Neurochem.51, 1581.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)