Documenti
3700-OP
Millipore
DNA Extraction Buffer
OmniPur® Grade
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.52
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Attività estranea
DNAse, none detected
RNAse, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
Conductivity at 25°C: 35-55 mS
DNase: None detected
pH at 25°C: 6.9-7.1
RNase: None detected
Titration (molarity): 225-260 mM
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1