36-010
Anti-phospho-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 7, EC:2.7.12.2, MAP kinase kinase 7, MAPKK 7, JNK-activating kinase 2, MAPK/ERK kinase 7, MEK 7, Stress-activated protein kinase kinase 4, SKK4, SAPK kinase 4, SAPKK-4, SAPKK4, c-Jun N-terminal kin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr275/pSer277)
Informazioni sul gene
human ... MAP2K7(5609)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phospho-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277) in lysate from 10 µg of A431 cells treated with Calyculin A and okadaic acid.
Descrizione del bersaglio
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1