36-006
Anti-phospho-CPI-17 (Thr38) Antibody
Upstate®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit, bovine, human, pig, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr38)
Informazioni sul gene
bovine ... Ppp1R14A(615348)
human ... PPP1R14A(94274)
mouse ... Ppp1R14A(68458)
pig ... Ppp1R14A(397610)
rat ... Ppp1R14A(114004)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1