Documenti fondamentali
344096
Sigma-Aldrich
Fluvastatin, Sodium Salt
InSolution, ≥98% inhibitor of HMG-CoA reductase
Sinonimo/i:
InSolution Fluvastatin, Sodium Salt, (±)-(3Rʹ,5Sʹ,6E)-7-(3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl)-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, sodium
Scegli un formato
10 MG
CHF 130.00
CHF 130.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 130.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H25FNNaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 130.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[Na+].Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Descrizione generale
A synthetic, competitive inhibitor of HMG-CoA reductase that acts as anti-hypercholesterolemic agent. Unlike Lovastatin (Cat. No. 438185), Mevastatin (Cat. No. 474700), and Simvastatin (Cat. No. 567020), it does not require activation prior to use for in vitro studies. Reduces the basal MMP-1 levels in culture media of endothelial cells in a time- and dose-dependent manner. Fluvastatin is metabolized in the liver, primarily via hydroxylation of the indole ring at the 5- and 6-positions. N-Dealkylation and β-oxidation of the side-chain also occurs. The hydroxy metabolites are also reported to have some pharmacologic activity.
Azioni biochim/fisiol
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Yamamoto, A., et al. 2001. J. Pharm. Pharmacol.53, 227.
Dansette, P.M., et al. 2000. Exp. Toxicol. Pathol.52, 145.
Ikeda, U., et al. 2000. Hypertension36, 325.
Levy, R.I., et al. 1993. Circulation87 (4 Suppl.), III45.
Tse, F.L.S. et al. 1992. J. Clin. Pharmacol.32, 630.
Yuan, J., et al. 1991. Atherosclerosis87, 147.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2