Documenti fondamentali
324623
Sigma-Aldrich
Eg5 Inhibitor IV, VS-83
The Eg5 Inhibitor IV, VS-83, also referenced under CAS 909250-29-9, controls the biological activity of Eg5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Eg5 Inhibitor IV, VS-83, 5-Fluoro-3,4-dihydro-4(3ʹ-hydroxyphenyl)quinazoline-2(1H)-thione
Scegli un formato
5 MG
CHF 363.00
CHF 363.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 363.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11FN2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 363.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1c2c(ccc1)NC(=S)NC2c3cc(ccc3)O
InChI
1S/C14H11FN2OS/c15-10-5-2-6-11-12(10)13(17-14(19)16-11)8-3-1-4-9(18)7-8/h1-7,13,18H,(H2,16,17,19)
MAEYCDNDKNPNQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable Monastrol (Cat. No. 475879) analog with much enhanced potency and selectivity (over 8 other kinesins) in inhibiting mitotic kinesin Eg5-ATPase activity (IC50 = 1.17 vs. 20.73 µM for VS-83 and Monastrol, respectively) and in inducing monoasters formation (EC50 = 7.27 vs. 58.74 µM for BSC-1 cells treated with VS-83 and Monastrol, respectively). Shown to exhibit ≥10-fold antiproliferative activity than Monastrol against U-87 MG, U-118 MG, and U-373 MG glioblastoma cells.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Muller, C., et al. 2007. Cancer Chemother. Pharmacol.59, 157.
Santamaria, A., et al. 2007. Mol. Biol. Cell18, 4024.
Sarli, V., et al. 2005. ChemBioChem6, 2005.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2