287897
Dicoumarol
A cell-permeable quinone reductase inhibitor with anticoagulant properties.
Sinonimo/i:
Dicoumarol, 3,3ʹ-Methylenebis(4-hydroxycoumarin), Bishydroxycoumarin, Dicumarol
Scegli un formato
CHF 89.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 89.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 3090
Saggio
≥98% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
pyridine: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[o]1c2c(c(c([c]1=O)Cc3[c]([o]c4c(c3O)cccc4)=O)O)cccc2
InChI
1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Blocks brefeldin A-dependent mono-ADP-ribosylation in vitro
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Krause, D., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 19244.
Pink, J.J., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 5416.
Cross, J.V., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 31150.
Morrow, C.S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 20114.
Weigert, R., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 14200.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3