Documenti fondamentali
284-M
Sigma-Aldrich
Methylene Blue Chloride
Harleco®, suitable for histology
Sinonimo/i:
Methylthioninium chloride, Swiss Blue, Basic Blue 9, Methylene blue
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18ClN3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
Numero indice EU:
200-515-2
Stato
solid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Harleco®
Punto di fusione
190.01 °C
λmax
663-667 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
HARLECO® For histological and bacteriological staining
HARLECO® Methylene Blue
284-12 25g Glass Bottle
Applicazioni
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for histological and bacteriological staining and as a constituent of Wright Stain.
HARLECO® For histological and bacteriological staining
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2