262015
DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor
The DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 6960-45-8, controls the biological activity of APE1 (human apurinic/apyrimidinic endonuclease.
Sinonimo/i:
DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, 7-Nitroindole-2-carboxylic acid, CRT0044876
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
tan
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c2[nH]c(cc2ccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)6-4-5-2-1-3-7(11(14)15)8(5)10-6/h1-4,10H,(H,12,13)/p-1
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
APE 1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3