239805
Cyclopiazonic Acid, Penicillium cyclopium
A cell-permeable, reversible inhibitor of sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase that releases Ca2+ from the same intracellular pools as Thapsigargin.
Sinonimo/i:
Cyclopiazonic Acid, Penicillium cyclopium, CPA
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
chloroform: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H20N2O3/c1-9(23)14-18(24)17-16-11-8-21-13-6-4-5-10(15(11)13)7-12(16)20(2,3)22(17)19(14)25/h4-6,8,12,16-17,21,25H,7H2,1-3H3/t12-,16+,17+/m1/s1
RLOAZVAJNNPPDI-DQYPLSBCSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ca2+ uptake in cultured arterial musclue cells
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Elmoselli, A.B., et al. 1995. Mol. Cell. Biochem. 151, 149.
Schaefer, A., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 8786.
Demaurex, N., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 2318.
Low, A.M., et al. 1992. Am. J. Physiol.262, H31.
Kurebayashi, N., and Ogawa, Y. 1991. J. Muscle Res. Cell Motil.12, 355.
Mason, M.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 20856.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3