Protein concentration is 0.5 mg/mL - 2.0 mg/mL. Batch-specific concentration can be found in the Certificate of Analysis.
236608-M
C-Reactive Protein, Human, Recombinant, E. coli
C-Reactive Protein, Human, Recombinant, E. coli, CAS 9007-41-4, is suitable for immunological studies.
Sinonimo/i:
C-Reactive Protein, Human, Recombinant, E. coli, rhCRP
Scegli un formato
CHF 605.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 605.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 2603
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Solubilità
aqueous buffer: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Ballou, S.P., and Kushner, I. 1992. Adv. Intern. Med. 37, 313.
Stults, N.L., et al. 1987. Anal. Biochem. 161, 567.
Woo, P., et al. 1985. J. Biol. Chem. 260, 13384.
de Beer, F.C., and Pepys, M.B. 1982. J. Immun. Methods 50, 17.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
-
What is the concentration of CRP in the product?
1 answer-