This product is from human urine. The protein concentration can be found on the lot specific Certificate of Analysis. A Certificate can be accessed in the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/230734#product-documentation
230734
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade, CAS 9002-61-3, is a native glycoprotein hormone that is synthesized by chorionic tissue of the placenta and found in urine during pregnancy.
Sinonimo/i:
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade, hCG
Descrizione
Protein Concentration/ Report Result, weight
Sterilità
non-sterile
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
pI
4.9
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Smith, D.B. and Johnson, K.S. 1988. Gene67, 31.
Tempel, B.L., et al. 1988. Nature332, 837.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
-
Hi, we would like to double-check a couple of things: the sample is from human urine (not recombinant). How many mg of protein are present? We ordered 2.5 mg, so 7500 IU. 1l unit =2.35×10−12 moles, or 6×10−8 gram; so 450 ugs correct? Thanks
1 answer-