219465
Celastrol, Celastrus scandens
A cell-permeable dienone-phenolic triterpene compound that exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties.
Sinonimo/i:
Celastrol, Celastrus scandens , Tripterin, 3-Hydroxy-24-nor-2-oxo-1(10),3,5,7-friedelatetraen-29-oic Acid, Proteasome Inhibitor XIX
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
crystals
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Westerheide, S.D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 56053.
Jin, H.Z., et al. 2002. J. Nat. Prod.65, 89.
Allison, A.C., et al. 2001. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry25, 1341.
He, W., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett.8, 3659.
Sassa, H., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.172, 890.
WGK 2
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.