Documenti fondamentali
208726
Sigma-Aldrich
Calpain Inhibitor V
The Calpain Inhibitor V controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Calpain Inhibitor V, Mu-Val-HPh-FMK
Scegli un formato
1 MG
CHF 276.00
CHF 276.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 276.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30FN3O4
Peso molecolare:
407.48
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 276.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
orange-yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of calpain.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
calpain
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Mu-Val-HPh-CH₂F (Mu = morpholinoureidyl; HPh = homophenylalanyl)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Risultati analitici
single spot by TLC
Altre note
Esser, R.E., et al. 1994. Arthritis Rheum. 37, 236.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.