203188
Biotin-X-NHS
Sinonimo/i:
Biotin-X-NHS
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (NMR)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product has been discontinued.
Used to biotinylate amino acids, peptides, or proteins by reacting with primary amines under mild conditions. Inserts a 6-atom spacer between biotin and the target ligand, thereby alleviating steric hindrance. Useful for red blood cell survival studies.
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Fabris, F., et al. 1992. Thromb. Res. 66, 409.
Smith, J.S., et al. 1991. Anal. Biochem.197, 247.
Hastie, A.T., et al. 1990. Cell Motility Cytoskel.17, 317.
Ghebrehiwet, B., et al. 1988. J. Immunol. Methods110, 251.
Liu, Y.S.V. and Green, A. 1985. Clin. Chem.31, 202.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13