196810
Bax-Inhibiting Peptide, V5
A cell-permeable pentapeptide based on the Ku70-Bax inhibiting domain that offers cytoprotection.
Sinonimo/i:
Bax-Inhibiting Peptide, V5, BIP-V5, H-VPMLK-OH
Scegli un formato
CHF 154.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 154.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Bax mediated apoptosis
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Sawada, M., et al. 2003. Nature Cell Biol.5, 352.
WGK 1