B1436
BAX Inhibiting Peptide V5
≥97% (HPLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
BIP-V5
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S(CC[C@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C
InChI
1S/C27H50N6O6S/c1-16(2)15-20(24(35)31-19(27(38)39)9-6-7-12-28)32-23(34)18(11-14-40-5)30-25(36)21-10-8-13-33(21)26(37)22(29)17(3)4/h16-22H,6-15,28-29H2,1-5H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,32,34)(H,38,39)/t18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
NHMUTADCTDDWPV-YFNVTMOMSA-N
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)