Documenti fondamentali
1.94611
Supelco
Trietanolammina
for analysis EMPARTA®
Sinonimo/i:
2,2′,2′′-Nitrilotrietanolo, Tris(2-idrossietil)ammina
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2CH2)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Beilstein:
1699263
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
P. ebollizione:
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Tensione di vapore:
0.01 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
5.14 (vs air)
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
600 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
Intervallo di pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
P. ebollizione
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17.9-21 °C (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup