Documenti fondamentali
1.94522
Supelco
Etere di petrolio
parameter 60-80 °C, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Petroleum ether
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Parametri
60-80 °C
Temperatura di conservazione
20-25°C
Confezionamento
1.94522.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C