Documenti fondamentali
1.93803
Supelco
Ossido di titanio(IV)
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Titanium(IV) oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O2Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11181502
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the particle size of TiO2 in the product 1938030521, Emplura Titanium(IV) oxide?
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size for this product is not determined.