Documenti fondamentali
1.93666
Supelco
Carbonato di calcio
(precipitated), EMPLURA®
Sinonimo/i:
Calcium carbonate
About This Item
Formula condensata:
CaCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
Beilstein:
8008338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Stato
(precipitated)
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany