Documenti fondamentali
1.93653
Supelco
Iron(III) chloride anhydrous
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Iron(III) chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl3Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
anhydrous
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Confezionamento
1.93653.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1