Documenti fondamentali
1.93641
Supelco
Ammonio ferro(II) solfato esaidrato
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1