Documenti fondamentali
1.93608
Supelco
Potassium thiocyanate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium thiocyanate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CKNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[S-]C#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
1.93608.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93608.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1