Documenti fondamentali
1.93403
Supelco
Acido fosforico
≥85%, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Formula condensata:
H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.00
Beilstein:
1921286
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥85%
P. ebollizione
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93403.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93403.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93403.5021: 5 L, Minimum order quantity: 4
1.93403.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Altre note
L′acido fosforico concentrato è circa all′85% H3PO4 (acquoso).
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash