1.93399
Mercury
for analysis EMPARTA®
Sinonimo/i:
Mercury
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Hg]
InChI
1S/Hg
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3