Documenti fondamentali
1.93237
Supelco
Bicarbonato di sodio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Sodium bicarbonate
About This Item
Formula condensata:
NaHCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.01
Beilstein:
4153970
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
1.93237.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93237.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1