Documenti fondamentali
1.93226
Supelco
Tartrato di Sodio e Potassio tetraidrato
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4KNaO6 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Grado:
ACS reagent
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Confezionamento
1.93226.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93226.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1