Documenti fondamentali
1.93210
Supelco
Potassium permanganate
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3