Documenti fondamentali
1.93026
Supelco
Acido citrico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Citric acid
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.12
Beilstein:
782061
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Grado:
ACS reagent
anhydrous
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
anhydrous
Limite di esplosione
8 %, 65 °F
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Punto di fusione
153-159 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93026.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93026.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1